Learn More
5-Méthoxyméthyle-2-acide furoïque, 99 %, Thermo Scientific™
72.33€ - 257.00€
Identifiants chimiques
CAS 1917-60-8
Formule moléculaire C7H8O4
Poids moléculaire (g/mol) 156.137
Numéro MDL MFCD04367609
Clé InChI HUUCEXDTXVRYMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methoxymethyl furan-2-carboxylic acid, 5-methoxymethyl-furan-2-carboxylic acid, 5-methoxymethyl-2-furoic acid, acmc-1bvdc, sumiki's acid methyl ether, 2-furancarboxylic acid,5-methoxymethyl
CID PubChem 1125227
Nom IUPAC 5-(méthoxyméthyle)furan--acide2-acide carboxylique
SMILES COCC1=CC=C(O1)C(=O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11479470
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50314.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11489470
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50314.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
1917-60-8
156.137
HUUCEXDTXVRYMK-UHFFFAOYSA-N
1125227
COCC1=CC=C(O1)C(=O)O
C7H8O4
MFCD04367609
5-methoxymethyl furan-2-carboxylic acid, 5-methoxymethyl-furan-2-carboxylic acid, 5-methoxymethyl-2-furoic acid, acmc-1bvdc, sumiki's acid methyl ether, 2-furancarboxylic acid,5-methoxymethyl
5-(méthoxyméthyle)furan--acide2-acide carboxylique
Spécification
5-Methoxymethyl-2-furoic acid
C7H8O4
5-methoxymethyl furan-2-carboxylic acid, 5-methoxymethyl-furan-2-carboxylic acid, 5-methoxymethyl-2-furoic acid, acmc-1bvdc, sumiki's acid methyl ether, 2-furancarboxylic acid,5-methoxymethyl
COCC1=CC=C(O1)C(=O)O
156.137
156.14
1917-60-8
MFCD04367609
HUUCEXDTXVRYMK-UHFFFAOYSA-N
5-(méthoxyméthyle)furan--acide2-acide carboxylique
1125227
99%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante