Learn More
5-méthoxyflavone, 97 %, Thermo Scientific™ Code produit.: 11440118
5-méthoxyflavone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11440118
0.1 g
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
0.5 g
2.5 g
Code produit. 11440118
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B23700.77
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42079-78-7
Formule moléculaire C16H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 252.269
Numéro MDL MFCD00016942
Clé InChI XRQSPUXANRGDAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methoxyflavone, 5-methoxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 5-methoxy-2-phenyl-4-benzopyrone, chembl16685, 4h-1-benzopyran-4-one, 5-methoxy-2-phenyl, 5-methoxy-2-phenyl-chromen-4-one, acmc-20am2h, d0v5hf, bidd:er0473Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 94525
Nom IUPAC 5-méthoxy-2-phénylchromèn-4-one
SMILES COC1=CC=CC2=C1C(=O)C=C(O2)C3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methoxyflavone
Point de fusion 128°C to 131°C
Quantité 0.1 g
Poids de la formule 252.27
Pourcentage de pureté 97%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotF27X123 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number
Numéro de lotG7470A Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog Number
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
5-méthoxyflavone, 97 %, Thermo Scientific™ >