Learn More
5-méthoxy-2-méthylindole, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10469430
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1076-74-0
C10H11NO
161.20
MFCD00005620
VSWGLJOQFUMFOQ-UHFFFAOYSA-N
5-methoxy-2-methylindole, 2-methyl-5-methoxyindole, 1h-indole, 5-methoxy-2-methyl, indole, 5-methoxy-2-methyl, pubchem7236, acmc-1buiu, maybridge1_002343, 5-methoxy-2 methylindole, 2-methyl-5-methoxylindole, 2-methyl-5-methoxy indole
70642
5-méthoxy-2-méthyl-1H-indole
COC1=CC=C2NC(C)=CC2=C1
1076-74-0
C10H11NO
161.20
MFCD00005620
VSWGLJOQFUMFOQ-UHFFFAOYSA-N
5-methoxy-2-methylindole, 2-methyl-5-methoxyindole, 1h-indole, 5-methoxy-2-methyl, indole, 5-methoxy-2-methyl, pubchem7236, acmc-1buiu, maybridge1_002343, 5-methoxy-2 methylindole, 2-methyl-5-methoxylindole, 2-methyl-5-methoxy indole
70642
5-méthoxy-2-méthyl-1H-indole
COC1=CC=C2NC(C)=CC2=C1
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5-Methoxy-2-methylindole
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 85°C to 88°C
Couleur Beige à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 21, II, 47
Poids de la formule 161.2
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Methoxy-2-methylindole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.