Learn More
5-iodouridine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
5-Iodouridine has shown to enhance the effect of gamma irradiation in hamster cells. It is used as catalytic agent, petrochemical additive, used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’5-iodoridine s’est avérée améliorer l’effet de l’irradiation des rayons gamma dans les cellules de hamster. Elle est utilisée comme agent catalytique, additif pétrochimique, utilisé dans la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : 2-8°C. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
L’5-iodoridine s’est avérée améliorer l’effet de l’irradiation des rayons gamma dans les cellules de hamster. Elle est utilisée comme agent catalytique, additif pétrochimique, utilisé dans la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Température de stockage recommandée : 2-8°C. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-Iodouridine |
Couleur | Blanc |
Quantité | 5 g |
Beilstein | 33665 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 370.1 |
Pourcentage de pureté | 96% |
Forme physique | Poudre |