Learn More
5-iodoindole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11449077
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
5-Iodoindole is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. It is used as the starting material in the synthesis of 5-(α-fluorovinyl)-N-tosylindole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-iodoindole est un intermédiaire organique important. Il peut être utilisé dans les domaines agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants. Il est utilisé comme matériau de départ dans la synthèse de 5-(α-fluorovinyl)-N-tosylindole.
Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants forts. Sensible à la lumière.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16066-91-4
Formule moléculaire C8H6IN
Poids moléculaire (g/mol) 243.047
Numéro MDL MFCD00220065
Clé InChI TVQLYTUWUQMGMP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-iodoindole, 1h-indole, 5-iodo, 5-iodo indole, 5-iodanyl-1h-indole, zlchem 1099, acmc-1brxb, maybridge1_006499
CID PubChem 2782313
Nom IUPAC 5-iodo-1H-indole
SMILES C1=CC2=C(C=CN2)C=C1I
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Iodoindole
Point de fusion 97°C to 100°C
Quantité 5 g
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 243.05
Pourcentage de pureté 98%