Learn More
(+)-5-iodo-2’-désoxyuridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10054043
(+)-5-iodo-2’-désoxyuridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10054043
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10054043
Marque: Thermo Scientific Acros 122350250
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54-42-2
Formule moléculaire C9H11IN2O5
Poids moléculaire (g/mol) 354.10
Numéro MDL MFCD00134656
Clé InChI XQFRJNBWHJMXHO-RRKCRQDMSA-N
Synonyme idoxuridine, 5-iodo-2'-deoxyuridine, idoxuridin, 5-iododeoxyuridine, iododeoxyridine, iodoxuridine, iudr, joddeoxiuridin, idoxene, allergan 211
CID PubChem 5905
ChEBI CHEBI:147675
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(I)C(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau (+)-5-Iodo-2′-deoxyuridine
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100
Point de fusion 155.0°C to 180.0°C
Couleur Blanc à beige
Perte à la dessiccation 1% max. (1 g, 60°C) (vacuum)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15, 4931
Conditions de rotation spécifiques + 280.00 (20.00°C c=1,1M NaOH)
Rotation spécifique + 280.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.6g/L (20°C). Other solubilities: 2.0g/L hcl 0.2n- 74.0g/L naoh 0.2n (25°C),4.4g/L methanol- 2.6g/L alcohol (25°C),0.014g/L ether- 0.003g/L chloroform (25°C),1.6g/L acetone- 1.8g/L ethyl acetate (25°C),5.7
Nom IUPAC 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-5-iodopyrimidine-2,4-dione
Poids de la formule 354.09
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0444006 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number122350250,122350010,122350050
Numéro de lotA0444006 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/02/2023 Catalog Number122350250,122350010,122350050
Numéro de lotA0393141 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number122350250,122350010,122350050
Numéro de lotA0411342 Type de certificatCertificat d’analyse Date28/02/2022 Catalog Number122350250,122350010,122350050
Numéro de lotA0322205 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2020 Catalog Number122350250,122350010,122350050
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
(+)-5-iodo-2’-désoxyuridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >