Learn More
Thermo Scientific Chemicals (+)-5-iodo-2’-désoxyuridine, 98 %
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine |
Point de fusion | ∼190°C (decomposition) |
Odeur | Odorless |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 30397 |
Sensibilité | Light sensitive |
Merck Index | 144891 |
Poids de la formule | 354.1 |
Pourcentage de pureté | 98% |