Learn More
5-hydroxy-4H-chromen-4-one, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Hydroxy-4H-chromen-4-one |
| % min. CAS | 80.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 162.14 |
| Pourcentage de pureté | Tech. |
| Qualité | Technique |