Learn More
5-hexynenitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10135800
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
14918-21-9
C6H7N
93.13
MFCD00001978
JZYKFLLRVPPISG-UHFFFAOYSA-N
5-hexynenitrile, 5-cyano-1-pentyne, acmc-1c81n, 5-hexynenitrile 1g
139852
hex-5-ynenitrile
C#CCCCC#N
14918-21-9
C6H7N
93.13
MFCD00001978
JZYKFLLRVPPISG-UHFFFAOYSA-N
5-hexynenitrile, 5-cyano-1-pentyne, acmc-1c81n, 5-hexynenitrile 1g
139852
hex-5-ynenitrile
C#CCCCC#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5-Hexynenitrile
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à ambre
Densité 0.8800g/mL
Point d’ébullition 115°C to 117°C
Point d’éclair 42°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HC∽C(CH2)3CN
Indice de réfraction 1.4390 to 1.441
Quantité 1 g
Gravité spécifique 0.88
Poids de la formule 93.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide