Learn More
5-hexen-2-one, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10764241
Click to view available options
Quantité:
5 mL
20 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-49-9
Formule moléculaire C6H10O
Poids moléculaire (g/mol) 98.14
Numéro MDL MFCD00008793
Clé InChI RNDVGJZUHCKENF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-hexen-2-one, allylacetone, 5-hexene-2-one, 1-hexen-5-one, 3-buten-1-yl methyl ketone, unii-xwm6rl9yei, xwm6rl9yei, 1-hexene-5-one, 5-oxo-1-hexene, allyl acetone
CID PubChem 7989
Nom IUPAC hex-5-en-2-one
SMILES CC(=O)CCC=C
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hexen-2-one
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Densité 0.8400g/mL
Point d’ébullition 128°C to 129°C
Point d’éclair 23°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CHCH2CH2COCH3
Indice de réfraction 1.4190 to 1.421
Quantité 20 mL
Beilstein 01, 734
Gravité spécifique 0.84
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in organic solvents
Poids de la formule 98.14
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Hexen-2-one
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.