Learn More
Acide 5-formyl-2,4-diméthylpyrrole-3-carboxylique, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid employed as a important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 5-formyl-2,4-diméthylpyrrole-3-carboxylique est employé comme matière première importante et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
L’acide 5-formyl-2,4-diméthylpyrrole-3-carboxylique est employé comme matière première importante et intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Avec la ventilation adéquate Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-Formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylic acid |
Quantité | 250 mg |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 167.16 |
Pourcentage de pureté | 96% |
Forme physique | Solide |