Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-fluorouracil, 99 %
Le 5-fluorouracile, numéro CAS 51-21-8, est une base analogique composée d’uracile avec une substitution de fluor d’hydrogène position 5.
28.00€ - 863.00€
Identifiants chimiques
CAS | 51-21-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H3FN2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 130.08 |
Numéro MDL | MFCD00006018 |
Clé InChI | GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-fluorouracil, fluorouracil, 5-fu, fluoroplex, adrucil, efudex, carac, fluracil, fluoroblastin, kecimeton |
CID PubChem | 3385 |
ChEBI | CHEBI:46345 |
Nom IUPAC | 5-fluoro-1H-pyrimidine-2,4-dione |
SMILES | FC1=CNC(=O)NC1=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10348170
|
Thermo Scientific Chemicals
228440010 |
1 g | Flacon en verre |
28.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10697552
|
Thermo Scientific Chemicals
228440050 |
5 g | Flacon en verre |
85.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11906531
|
Thermo Scientific Chemicals
228440250 |
25 g | Flacon en verre |
277.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15159263
|
Thermo Scientific Chemicals
228441000 |
100 g | Flacon en verre | N/A | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
- Le 5-fluorouracile est un antimétabolite et antinéoplasique qui empêche la synthèse de l’ADN en bloquant la conversion de l’acide désoxyuridylique
- Le 5-fluorouracile peut remplacer l’uracile dans l’ARN et empêcher la synthèse des protéines et la croissance cellulaire
Applications
- Le 5-fluorouracile peut être utilisé pour la recherche en laboratoire sur la croissance tumorale et l’immunosuppression
- Le 5-fluorouracile peut également être approprié pour les études en laboratoire sur la neurotoxicité, la lyse cellulaire et les dommages à l’ADN
Identifiants chimiques
51-21-8 | |
130.08 | |
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N | |
3385 | |
5-fluoro-1H-pyrimidine-2,4-dione |
C4H3FN2O2 | |
MFCD00006018 | |
5-fluorouracil, fluorouracil, 5-fu, fluoroplex, adrucil, efudex, carac, fluracil, fluoroblastin, kecimeton | |
CHEBI:46345 | |
FC1=CNC(=O)NC1=O |
Spécification
5-Fluorouracil | |
278.0°C to 282.0°C | |
190.0°C to 200.0°C (0.1 mmHg) | |
Authentique | |
C4H3FN2O2 | |
24,IV,1229 | |
5-fluorouracil, fluorouracil, 5-fu, fluoroplex, adrucil, efudex, carac, fluracil, fluoroblastin, kecimeton | |
GHASVSINZRGABV-UHFFFAOYSA-N | |
5-fluoro-1H-pyrimidine-2,4-dione | |
3385 | |
130.08 | |
Poudre cristalline |
51-21-8 | |
Blanc | |
0.5% (80°C, 4 hrs) (in vacuum) max. | |
99% | |
MFCD00006018 | |
15,4213 | |
Solubility in water: 12.2g/L (20°C). Other solubilities: 2.9g/L (20°C) in ethanol,readily soluble in aqueous alkali solutions,soluble in dmso | |
FC1=CNC(=O)NC1=O | |
130.08 | |
CHEBI:46345 | |
99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Susceptible d’induire des anomalies génétiques.
Susceptible de nuire au fœtus.
Toxique en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-085-6
- 5-Fluorouracil
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only