Learn More
5-Fluoro-2-(trifluorométhyl)bromure de benzyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15498015
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le bromure 5-Fluoro-2-(trifluorométhoxy)benzyle est utilisé comme intermédiaire primaire et secondaire.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts, des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1092460-88-2
Formule moléculaire C8H5BrF4O
Poids moléculaire (g/mol) 273.025
Numéro MDL MFCD11519337
Clé InChI VUUGICQPCOWAIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-trifluoromethoxy-5-fluorobenzyl bromide, 5-fluoro-2-trifluoromethoxy benzyl bromide, 2-bromomethyl-4-fluoro-1-trifluoromethoxy benzene
CID PubChem 53421164
Nom IUPAC 2-(bromométhyl)-4-fluoro-1-(trifluorométhoxy)benzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)CBr)OC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Indice de réfraction 1.466
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 273.02
Pourcentage de pureté 97%