Learn More
Thermo Scientific Chemicals (+)-5-fluoro-2’-désoxyuridine + de 99 %
Catalog Number p-4510277
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
50-91-9
C9H11FN2O5
246.19
MFCD00006530
ODKNJVUHOIMIIZ-RRKCRQDMSA-N
floxuridine, 2'-deoxy-5-fluorouridine, 5-fluoro-2'-deoxyuridine, 5-fluorodeoxyuridine, fluorodeoxyuridine, floxuridin, fudr, deoxyfluorouridine, fluoruridine deoxyribose, fdurd
5790
CHEBI:60761
5-fluoro-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(F)C(=O)NC1=O
50-91-9
C9H11FN2O5
246.19
MFCD00006530
ODKNJVUHOIMIIZ-RRKCRQDMSA-N
floxuridine, 2'-deoxy-5-fluorouridine, 5-fluoro-2'-deoxyuridine, 5-fluorodeoxyuridine, fluorodeoxyuridine, floxuridin, fudr, deoxyfluorouridine, fluoruridine deoxyribose, fdurd
5790
CHEBI:60761
5-fluoro-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(F)C(=O)NC1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau (+)-5-Fluoro-2′-deoxyuridine
Point de fusion 148.0°C to 153.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.5% (60°C, 4 hrs) (vacuum) max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Merck Index 15,4144
Conditions de rotation spécifiques + 35.90 (20.00°C c=1,water)
Rotation spécifique + 35.90
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,practically insoluble in chcl3,insoluble in ether and hexane
Poids de la formule 246.19
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • (+)-5-Fluoro-2'-deoxyuridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.