Learn More
Thermo Scientific Chemicals (+)-5-fluoro-2’-désoxyuridine + de 99 %
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | (+)-5-Fluoro-2′-deoxyuridine |
Point de fusion | 148.0°C to 153.0°C |
Couleur | Blanc |
Perte à la dessiccation | 0.5% (60°C, 4 hrs) (vacuum) max. |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (HPLC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 100 mg |
Merck Index | 15,4144 |
Conditions de rotation spécifiques | + 35.90 (20.00°C c=1,water) |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS06_Toxic.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Identifiant produit
- (+)-5-Fluoro-2'-deoxyuridine
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.