Learn More
Applied Biosystems™ 5' Fluorescent Labeled Oligo
Click to view available options
Quantité:
10 000 pmol
300 000 pmol
80 000 pmol
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
300pmol
Description
Les amorces marquées 5’ sur mesure sont idéales pour les applications telles que l’analyse de fragments, les études d’expression génétique, le génotypage et la PCR. Choisissez parmi FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™ et PET™ comme marques 5’ fluorescentes. Les oligos sont dessalés ; la purification HPLC est également possible.
Spécification
Spécification
| Type de livraison | En solution ou desséché |
| Description | Amorces 5’ marquées, 1 tube, 40,000 pmol de rendement HPLC, 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™, colorant rapporteur 5‘ PET™,durée de conservation de 12 mois, envoi à température ambiante, stockage à –20°C, pour l’analyse des fragments, les études de l’expression génétique, le génotypage et la PCR |
| Type de produit | Amorces à marquage 5’ |
| Longueur (métrique) | 1,524 m |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (entre -5°C à -30°C). |
| Méthode de purification | Dessalé, option de purification HPLC à plus grande échelle |
| Marqueur ou colorant | FAM, HEX, NED, PET, TET, VIC |
| Primer | Marquage 5’ |
| Quantité | 80 000 pmol |
| Qualité | HPLC |
| Afficher plus |