Learn More
Applied Biosystems™ 5' Fluorescent Labeled Oligo
Click to view available options
Quantité:
10 000 pmol
300 000 pmol
80 000 pmol
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
300pmol
Description
Les amorces marquées 5’ sur mesure sont idéales pour les applications telles que l’analyse de fragments, les études d’expression génétique, le génotypage et la PCR. Choisissez parmi FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™ et PET™ comme marques 5’ fluorescentes. Les oligos sont dessalés ; la purification HPLC est également possible.
Spécification
Spécification
| Description | Amorces à marquage par fluorescence 5’ Oligo personnalisé, 80 000 pmol, rendement HPLC minimum de 40 000 pmol, 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™, colorant rapporteur PET™ 5’, durée de conservation de 12 mois, conserver à –20°C, purification dessalée, solution ou format séché, livré en solution ou desséché |
| Type de produit | Amorces à marquage par fluorescence 5’ Oligo personnalisé |
| Tampon de stockage | TE ou eau |
| Longueur (métrique) | 1,524 m |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (entre -5°C à -30°C). |
| Marqueur ou colorant | FAM, HEX, NED, PET, TET, VIC |
| Primer | Marquage 5’ |
| Quantité | 80 000 pmol |
| Qualité | Dessalé, HPLC |
| À utiliser avec (application) | Analyse de fragments, études de l’expression génétique, génotypage, PCR |
| Afficher plus |