Learn More
Applied Biosystems™ 5' Fluorescent Labeled Oligo
Click to view available options
Quantité:
10 000 pmol
300 000 pmol
80 000 pmol
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
300pmol
Description
Les amorces marquées 5’ sur mesure sont idéales pour les applications telles que l’analyse de fragments, les études d’expression génétique, le génotypage et la PCR. Choisissez parmi FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™ et PET™ comme marques 5’ fluorescentes. Les oligos sont dessalés ; la purification HPLC est également possible.
Spécification
Spécification
| Description | Amorces marquées 5' personnalisées, 300,000 pmol, colorant rapporteur 6-FAM™, TET™, VIC™, HEX™, NED™, PET™ 5', durée de conservation de 12 mois, dessalée, option de purification HPLC à plus large échelle, stockage à –20°C, à utiliser dans l’analyse des fragments |
| Type de produit | Amorce Prism personnalisée |
| Longueur (métrique) | 1,524 m |
| Contenu et stockage | Température ambiante |
| Marqueur ou colorant | FAM, HEX, NED, PET, TET, VIC |
| Primer | Marquage 5’ |
| Quantité | 300 000 pmol |
| Qualité | Dessalé, HPLC |
| À utiliser avec (application) | Analyse de fragments, études de l’expression génétique, génotypage, PCR |
| Forme | En solution ou desséché |