Learn More
5-difluorométhoxy-2-mercaptobenzimidazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15426838
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 97963-62-7
Formule moléculaire C8H6F2N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 216.206
Numéro MDL MFCD00467504
Clé InChI HJMVPNAZPFZXCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-difluoromethoxy-2-mercapto-1h-benzimidazole, 5-difluoromethoxy-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 5-difluoromethoxy-1h-benzimidazole-2-thiol, unii-39p59c89nv, 5-difluoromethoxy-2-benzimidazolethiol, 5-difluoromethoxy-2-mercaptobenzimidazole, 5-difluoromethoxy-2-thio-benzimidazole, 5-difluoromethoxy-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 5-difluoromethoxy-1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione
CID PubChem 5064774
Nom IUPAC 5-(difluorométhoxy)-1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione
SMILES C1=CC2=C(C=C1OC(F)F)NC(=S)N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Difluoromethoxy-2-mercaptobenzimidazole
Point de fusion 239°C to 243°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 216.21
Pourcentage de pureté 97%