Learn More
Bromure de 5-(difluorométhoxy)-2-fluorobenzyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15408095
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1017779-36-0
Formule moléculaire C8H6BrF3O
Poids moléculaire (g/mol) 255.034
Numéro MDL MFCD09832361
Clé InChI IYQMYENSWWJQAE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-difluoromethoxy-2-fluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-4-difluoromethoxy-1-fluorobenzene, 3-bromomethyl-4-fluorophenoxy difluoromethane, 5-difluoromethoxy-2-fluorobenzyl bromide, jrd
CID PubChem 46737677
Nom IUPAC 2-(bromométhyl)-4-(difluorométhoxy)-1-fluorobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC(F)F)CBr)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Difluoromethoxy)-2-fluorobenzyl bromide
Indice de réfraction 1.5005
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 255.03
Pourcentage de pureté 97%