Learn More
Acide 5-cyano-2-(trifluorométhoxy)benzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific™
204.00€ - 653.00€
Identifiants chimiques
CAS 1072946-64-5
Formule moléculaire C8H5BF3NO3
Poids moléculaire (g/mol) 230.937
Clé InChI SZPKBNMEIASWNB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-cyano-2-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 5-cyano-2-trifluoromethoxy phenyl boronic acid, acmc-2098sk
CID PubChem 46738976
Nom IUPAC acide [5cyano-2-(trifluorométhoxy)phényl]boronique
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)C#N)OC(F)(F)F)(O)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15486326
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61177.MD
250 mg
N/A
15476326
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61177.03
1 g
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
1072946-64-5
230.937
5-cyano-2-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 5-cyano-2-trifluoromethoxy phenyl boronic acid, acmc-2098sk
acide [5cyano-2-(trifluorométhoxy)phényl]boronique
C8H5BF3NO3
SZPKBNMEIASWNB-UHFFFAOYSA-N
46738976
B(C1=C(C=CC(=C1)C#N)OC(F)(F)F)(O)O
Spécification
5-Cyano-2-(trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
C8H5BF3NO3
SZPKBNMEIASWNB-UHFFFAOYSA-N
acide [5cyano-2-(trifluorométhoxy)phényl]boronique
46738976
97%
1072946-64-5
5-cyano-2-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 5-cyano-2-trifluoromethoxy phenyl boronic acid, acmc-2098sk
B(C1=C(C=CC(=C1)C#N)OC(F)(F)F)(O)O
230.937
230.94
Solide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante