Learn More
Acide 5-chloropyridine-2-boronique 95 %, Thermo Scientific Chemicals
61.51€ - 208.04€
Identifiants chimiques
CAS | 652148-91-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H5BClNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 157.36 |
Numéro MDL | MFCD07368862 |
Clé InChI | JEGHCYRKSUGHJH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-chloro-2-pyridineboronic acid, 5-chloropyridine-2-boronic acid, 5-chloropyridin-2-yl boronic acid, 2-borono-5-chloropyridine, 5-chloropyridine-2-boronicacid, 3-chloropyridine-6-boronic acid, 5-chloro-2-pyridyl boronic acid, boronic acid, 5-chloro-2-pyridinyl, pubchem13568, acmc-209npx |
CID PubChem | 22832086 |
Nom IUPAC | Acide (5-chloropyridine-2-yl)boronique |
SMILES | B(C1=NC=C(C=C1)Cl)(O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15439257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52515.MD |
250 mg |
61.51€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15429257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52515.03 |
1 g |
208.04€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’acide 5-chloropyridine-2-boronique a été utilisé comme réactif dans la synthèse organique. Également utilisé comme intermédiaires pharmaceutiques. Utilisé dans les procédés de couplage de Suzuki-Miyaura.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
652148-91-9 | |
157.36 | |
JEGHCYRKSUGHJH-UHFFFAOYSA-N | |
22832086 | |
B(C1=NC=C(C=C1)Cl)(O)O |
C5H5BClNO2 | |
MFCD07368862 | |
5-chloro-2-pyridineboronic acid, 5-chloropyridine-2-boronic acid, 5-chloropyridin-2-yl boronic acid, 2-borono-5-chloropyridine, 5-chloropyridine-2-boronicacid, 3-chloropyridine-6-boronic acid, 5-chloro-2-pyridyl boronic acid, boronic acid, 5-chloro-2-pyridinyl, pubchem13568, acmc-209npx | |
Acide (5-chloropyridine-2-yl)boronique |
Spécification
5-Chloropyridine-2-boronic acid | |
C5H5BClNO2 | |
5-chloro-2-pyridineboronic acid, 5-chloropyridine-2-boronic acid, 5-chloropyridin-2-yl boronic acid, 2-borono-5-chloropyridine, 5-chloropyridine-2-boronicacid, 3-chloropyridine-6-boronic acid, 5-chloro-2-pyridyl boronic acid, boronic acid, 5-chloro-2-pyridinyl, pubchem13568, acmc-209npx | |
B(C1=NC=C(C=C1)Cl)(O)O | |
157.36 | |
157.37 |
652148-91-9 | |
MFCD07368862 | |
JEGHCYRKSUGHJH-UHFFFAOYSA-N | |
Acide (5-chloropyridine-2-yl)boronique | |
22832086 | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante