Learn More
Acide 5-chloroindole-2-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
54.30€ - 612.00€
Identifiants chimiques
CAS 10517-21-2
Formule moléculaire C9H5ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 194.59
Numéro MDL MFCD00005613
Clé InChI FUQOTYRCMBZFOL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 5-chloroindole-2-carboxylic acid, 5-chloroindole-2-carboxylate, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-chloro, spectrum_000183, 5-chloroindoline-2-carboxylicacid, pubchem1670, acmc-1bztj, specplus_000670, spectrum2_000513, spectrum3_000783
CID PubChem 82693
SMILES [O-]C(=O)C1=CC2=CC(Cl)=CC=C2N1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11448567
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18626.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11458567
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18626.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11468567
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18626.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Potent antagonist at the glycine site of the NMDA receptor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
10517-21-2
194.59
FUQOTYRCMBZFOL-UHFFFAOYSA-M
82693
C9H5ClNO2
MFCD00005613
5-chloroindole-2-carboxylic acid, 5-chloroindole-2-carboxylate, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-chloro, spectrum_000183, 5-chloroindoline-2-carboxylicacid, pubchem1670, acmc-1bztj, specplus_000670, spectrum2_000513, spectrum3_000783
[O-]C(=O)C1=CC2=CC(Cl)=CC=C2N1
Spécification
5-Chloroindole-2-carboxylic acid
287°C (decomposition)
MFCD00005613
5-chloroindole-2-carboxylic acid, 5-chloroindole-2-carboxylate, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-chloro, spectrum_000183, 5-chloroindoline-2-carboxylicacid, pubchem1670, acmc-1bztj, specplus_000670, spectrum2_000513, spectrum3_000783
[O-]C(=O)C1=CC2=CC(Cl)=CC=C2N1
194.59
195.6
10517-21-2
C9H5ClNO2
153229
FUQOTYRCMBZFOL-UHFFFAOYSA-M
5-chloro-1H-indole-2-carboxylate
82693
98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 234-050-1
missing translation for 'rtecsNumber' : NL5998400
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante