Learn More
5-Chlorobenzoxazole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15423607
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
5 g
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Chlorobenzoxazole
CAS 17200-29-2
Point de fusion 39°C to 41°C
Formule moléculaire C7H4ClNO
Numéro MDL MFCD00216939
Quantité 5 g
Synonyme 5-chlorobenzoxazole, benzoxazole, 5-chloro, 5-chlorobenzo d oxazole, pubchem8712, acmc-209zyg, maybridge1_004177, ksc182q4t
Clé InChI VWMQXAYLHOSRKA-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC=C2OC=NC2=C1
Nom IUPAC 5-chloro-1,3-benzoxazole
Poids moléculaire (g/mol) 153.57
CID PubChem 28398
Poids de la formule 153.57
Pourcentage de pureté 95%