Learn More
5-chloro-4-fluoro-2-nitroaniline, 98 %, ACROS Organics™
Code produit. 10272802
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline
CAS 104222-34-6
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 142°C to 145°C
Couleur Orange
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H4ClFN2O2
Numéro MDL MFCD00052698
Quantité 1 g
Synonyme 2-nitro-4-fluoro-5-chloroaniline, benzenamine, 5-chloro-4-fluoro-2-nitro, benzenamine,5-chloro-4-fluoro-2-nitro, 5-chloro-4-fluoro-2-nitrophenylamine, pubchem8452, acmc-2098bg, timtec-bb sbb003647, buttpark 45\03-11, 3-chloro-4-fluoro-6-nitroaniline, 5-chloro-4-fluoro-2-nitro-aniline
Clé InChI VRJKEIWZSOHDOH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)F)[N+](=O)[O-])N
Nom IUPAC 5-chloro-4-fluoro-2-nitroaniline
Poids moléculaire (g/mol) 190.56
CID PubChem 517835
Poids de la formule 190.56
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Chloro-4-fluoro-2-nitroaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.