Learn More
5-chloro-3-méthylbenzo[b]thiophène, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10118744
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Identifiants chimiques
CAS 19404-18-3
Formule moléculaire C9H7ClS
Poids moléculaire (g/mol) 182.665
Numéro MDL MFCD00052506
Clé InChI UWDQVEPXORTQFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene, 5-chloro-3-methylthianaphthene, 5-chloro-3-methyl benzo b thiophene, 5-chloro-3-methylbenzothiophene, 4-methylthio phenol, zlchem 217, pubchem7372, acmc-209exr, maybridge1_005366
CID PubChem 317317
Nom IUPAC 5-chloro-3-méthyl-1-benzothiophène
SMILES CC1=CSC2=C1C=C(C=C2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 25 g
Poids de la formule 182.67
Pourcentage de pureté 97%