Learn More
5-chloro-3-méthyl-1-phényl-1H-pyrazole-4-carbonitrile, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11490020
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51626-33-6
Formule moléculaire C11H8ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 217.656
Numéro MDL MFCD00455809
Clé InChI MWXQWRGAGVHIDR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-3-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, acmc-20am4a
CID PubChem 2748811
Nom IUPAC 5-chloro-3-méthyl-1-phénylpyrazole-4-carbonitrile
SMILES CC1=NN(C(=C1C#N)Cl)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Quantité 1 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 217.66
Pourcentage de pureté 99%