Learn More
Bromure de 5-chloro-2-(difluorométhoxy)benzyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15475367
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1092461-19-2
Formule moléculaire C8H5BrClF3O
Poids moléculaire (g/mol) 289.476
Numéro MDL MFCD11519358
Clé InChI NVZXASWBNNGRKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzyl bromide, 2-bromomethyl-4-chloro-1-trifluoromethoxy benzene, 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzyl bromide, jrd
CID PubChem 57372372
Nom IUPAC 2-(bromométhyl)-4-chloro-1-(trifluorométhoxy)benzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)CBr)OC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Indice de réfraction 1.5
Quantité 1 g
Numéro UN UN3265
Poids de la formule 289.48
Pourcentage de pureté 97%