Learn More
5-Chloro-2-(trifluorométhoxy)benzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15494627
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1092461-25-0
Formule moléculaire C8H3ClF3NO
Poids moléculaire (g/mol) 221.563
Numéro MDL MFCD11519364
Clé InChI MBALELAICTYSDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzonitrile, 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzonitrile, jrd, 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzenecarbonitrile
CID PubChem 57364464
Nom IUPAC 5-chloro-2-(trifluorométhoxy)benzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C#N)OC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Quantité 1 g
Indice de réfraction 1.4735
Numéro UN UN3276
Poids de la formule 221.57
Pourcentage de pureté 97%