Learn More
Acide 5-chloro-2-(trifluorométhoxy)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
83.48€ - 331.00€
Identifiants chimiques
CAS 959749-82-7
Formule moléculaire C8H4ClF3O3
Poids moléculaire (g/mol) 240.56
Numéro MDL MFCD11519354
Clé InChI MXQBGMLCAJITNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzoic acid, 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzoic acid, jrd
CID PubChem 57361682
Nom IUPAC Acide 5-chloro-2-(trifluorométhoxy)benzoïque
SMILES OC(=O)C1=C(OC(F)(F)F)C=CC(Cl)=C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15465167
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32451.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15475167
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32451.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
959749-82-7
240.56
MXQBGMLCAJITNV-UHFFFAOYSA-N
57361682
OC(=O)C1=C(OC(F)(F)F)C=CC(Cl)=C1
C8H4ClF3O3
MFCD11519354
5-chloro-2-trifluoromethoxy benzoic acid, 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzoic acid, jrd
Acide 5-chloro-2-(trifluorométhoxy)benzoïque
Spécification
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
83°C to 85°C
MFCD11519354
MXQBGMLCAJITNV-UHFFFAOYSA-N
Acide 5-chloro-2-(trifluorométhoxy)benzoïque
57361682
97%
959749-82-7
C8H4ClF3O3
5-chloro-2-trifluoromethoxy benzoic acid, 5-chloro-2-trifluoromethoxy benzoic acid, jrd
OC(=O)C1=C(OC(F)(F)F)C=CC(Cl)=C1
240.56
240.57
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante