Learn More
5-chloro-2-méthylbenzothiazole, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15442078
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1006-99-1
Formule moléculaire C8H6ClNS
Poids moléculaire (g/mol) 183.653
Numéro MDL MFCD00022881
Clé InChI XCALAYIRFYALSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-2-methylbenzothiazole, 5-chloro-2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl-5-chlorobenzothiazole, benzothiazole, 5-chloro-2-methyl, usaf ek-p-4382, 5-chloro-2-methyl-benzothiazole, 2-methyl-5-chloro benzothiazole, 5-chloro-2-methyl benzothiazole, 2-metyl-5-chloro-benzothiazole, pubchem10878
CID PubChem 13873
Nom IUPAC 5-chloro-2-méthyl-1,3-benzothiazole
SMILES CC1=NC2=C(S1)C=CC(=C2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-methylbenzothiazole
Point de fusion 65°C to 70°C
Couleur Marron à blanc
Quantité 5 g
Poids de la formule 183.66
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide