Learn More
Chlorure de 5-chloro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10511112
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 175203-78-8
Formule moléculaire C6H2Cl2N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 253.05
Numéro MDL MFCD00203878
Clé InChI ZFBZICACMDZKNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chlorobenzofurazan-4-sulfonyl chloride, 5-chlorobenzo c 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride, pubchem5077, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonylchloride,5-chloro, 5-chloro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, 2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonylchloride, 5-chloro, 5-chloranyl-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonyl chloride, 5-chloro-benzo 1,2,5 oxadiazole-4-sulfonyl chloride
CID PubChem 2779275
Nom IUPAC Chlorure de 5-chloro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonyle
SMILES ClC1=C(C2=NON=C2C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-chloro-2, 1, 3-benzoxadiazole-4-sulfonyl chloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 253.06
Pourcentage de pureté 97%