Learn More
5-chloro-1-pentyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10022880
5-chloro-1-pentyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10022880
5 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10022880
Marque: Thermo Scientific Acros 223420050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14267-92-6
Formule moléculaire C5H7Cl
Poids moléculaire (g/mol) 102.56
Numéro MDL MFCD00001014
Clé InChI UXFIKVWAAMKFQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-1-pentyne, 1-pentyne, 5-chloro, 5-chloropentyne, 4-pentynyl chloride, 1-chloro-4-pentine, 1-chloro-4-pentyne, pent-4-ynyl chloride, 5-chloro-pent-1-yne, acmc-1bzfd, pent-4-yn-1-yl chlorideAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 84308
Nom IUPAC 5-chloropent-1-yne
SMILES C#CCCCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-1-pentyne
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à marron
Densité 0.9600g/mL
Point d’ébullition 67°C to 69°C (145.0 mmHg)
Point d’éclair 15°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl(CH2)3C∽CH
Indice de réfraction 1.4430 to 1.445
Quantité 5 g
Beilstein 01, III, 958
Gravité spécifique 0.96
Poids de la formule 102.56
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
3 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0402910 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/12/2022 Catalog Number223420050,223420250
Numéro de lotA0412655 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/04/2022 Catalog Number223420050,223420250
Numéro de lotA0439044 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/02/2022 Catalog Number223420050,223420250
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Chloro-1-pentyne
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Nom du produit
5-chloro-1-pentyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >