Learn More
5-bromosilicylaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
33.17€ - 334.67€
Identifiants chimiques
CAS | 1761-61-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H5BrO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 201.019 |
Numéro MDL | MFCD00003330 |
Clé InChI | MKKSTJKBKNCMRV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-bromosalicylaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-5-bromobenzaldehyde, salicylaldehyde, 5-bromo, 5-bromo-salicyclaldehyde, unii-0z65a0a8ce, 5-bromo-2-hydroxy-benzaldehyde, 5-bromo-salicyclic aldehyde, 5-bromo-2-hydroxy benzaldehyde, pubchem3779 |
CID PubChem | 72863 |
Nom IUPAC | 5-bromo-2-hydroxybenzaldéhyde |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1Br)C=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11413904
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11917.14 |
25 g |
33.17€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11423904
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11917.22 |
100 g |
89.75€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11433904
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11917.36 |
500 g |
334.67€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1761-61-1 | |
201.019 | |
MKKSTJKBKNCMRV-UHFFFAOYSA-N | |
72863 | |
C1=CC(=C(C=C1Br)C=O)O |
C7H5BrO2 | |
MFCD00003330 | |
5-bromosalicylaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-5-bromobenzaldehyde, salicylaldehyde, 5-bromo, 5-bromo-salicyclaldehyde, unii-0z65a0a8ce, 5-bromo-2-hydroxy-benzaldehyde, 5-bromo-salicyclic aldehyde, 5-bromo-2-hydroxy benzaldehyde, pubchem3779 | |
5-bromo-2-hydroxybenzaldéhyde |
Spécification
5-Bromosalicylaldehyde | |
103°C to 106°C | |
MFCD00003330 | |
Air Sensitive | |
MKKSTJKBKNCMRV-UHFFFAOYSA-N | |
5-bromo-2-hydroxybenzaldéhyde | |
72863 | |
98% |
1761-61-1 | |
C7H5BrO2 | |
774710 | |
5-bromosalicylaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-hydroxy, 2-hydroxy-5-bromobenzaldehyde, salicylaldehyde, 5-bromo, 5-bromo-salicyclaldehyde, unii-0z65a0a8ce, 5-bromo-2-hydroxy-benzaldehyde, 5-bromo-salicyclic aldehyde, 5-bromo-2-hydroxy benzaldehyde, pubchem3779 | |
C1=CC(=C(C=C1Br)C=O)O | |
201.019 | |
201.02 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 217-167-2
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- 5-Bromosalicylaldehyde
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: 5-Bromosalicylaldehyde