Learn More
(5-Bromopyrid-2-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Spécification
Nom chimique ou matériau | (5-Bromopyrid-2-yl)methanol |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 188.02 |
Pourcentage de pureté | 97% |