Learn More
5-Bromonicotinamide, 98 %, Thermo Scientific™
22.00€ - 82.58€
Identifiants chimiques
CAS 28733-43-9
Formule moléculaire C6H5BrN2O
Poids moléculaire (g/mol) 201.023
Numéro MDL MFCD00173919
Clé InChI YOQRXZIMSKLRCY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromonicotinamide, 5-bromo-3-pyridinecarboxamide, nicotinamide, 5-bromo, 3-pyridinecarboxamide, 5-bromo, 5-bromo-nicotinamide, brt, pubchem1212, acmc-1cfs0, 3-bromo-5-carbamoylpyridine, 5-22-02-00182 beilstein handbook reference
CID PubChem 1808
Nom IUPAC 5-bromopyridine-3-carboxamide
SMILES C1=C(C=NC=C1Br)C(=O)N
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11423438
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17840.06
5 g N/A N/A N/A
11433438
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17840.14
25 g N/A N/A N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 244-065-5
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
5-Bromonicotinamide, 98 %, Thermo Scientific™