Learn More
5-(bromométhyl)-3-phénylisoxazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-3586797
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 10642485
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC64508CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 2039-50-1
Formule moléculaire C10H8BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 238.084
Numéro MDL MFCD00159724
Clé InChI ANRMBFFXQKJEIS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2748796
Nom IUPAC 5-(bromométhyl)-3-phényl-1,2-oxazole
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=C2)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(Bromomethyl)-3-phenylisoxazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 5-bromomethyl-3-phenylisoxazole, 5-bromomethyl-3-phenyl-1,2-oxazole, isoxazole, 5-bromomethyl-3-phenyl, 5-bromomethyl-3-phenyl-isoxazole, 3-phenyl-5-bromomethylisoxazole, isoxazole,5-bromomethyl-3-phenyl
Poids de la formule 238.08
Pourcentage de pureté 97%