Learn More
5-bromoindole, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
29.30€ - 354.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10075-50-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H6BrN |
Poids moléculaire (g/mol) | 196.05 |
Numéro MDL | MFCD00005670 |
Clé InChI | VXWVFZFZYXOBTA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-bromoindole, 1h-indole, 5-bromo, 5-bromo indole, 5-bi, 5bromoindole, 5-bromo-indole, zlchem 227, 5-bromo 1h indole, pubchem1661 |
CID PubChem | 24905 |
Nom IUPAC | 5-bromo-1H-indole |
SMILES | BrC1=CC=C2NC=CC2=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11409826
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20307.06 |
5 g |
29.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11419826
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20307.14 |
25 g |
96.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11429826
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20307.22 |
100 g |
354.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10075-50-0 | |
196.05 | |
VXWVFZFZYXOBTA-UHFFFAOYSA-N | |
24905 | |
BrC1=CC=C2NC=CC2=C1 |
C8H6BrN | |
MFCD00005670 | |
5-bromoindole, 1h-indole, 5-bromo, 5-bromo indole, 5-bi, 5bromoindole, 5-bromo-indole, zlchem 227, 5-bromo 1h indole, pubchem1661 | |
5-bromo-1H-indole |
Spécification
5-Bromoindole | |
89°C to 92°C | |
C8H6BrN | |
112877 | |
VXWVFZFZYXOBTA-UHFFFAOYSA-N | |
5-bromo-1H-indole | |
24905 | |
99% |
10075-50-0 | |
Odorless | |
MFCD00005670 | |
5-bromoindole, 1h-indole, 5-bromo, 5-bromo indole, 5-bi, 5bromoindole, 5-bromo-indole, zlchem 227, 5-bromo 1h indole, pubchem1661 | |
BrC1=CC=C2NC=CC2=C1 | |
196.05 | |
196.05 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 233-208-7
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only