Learn More
5-bromobenzoxazole-2-thiol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15414937
Click to view available options
Quantité:
1 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromobenzoxazole-2-thiol
CAS 439607-87-1
Point de fusion 280°C to 283°C
Formule moléculaire C7H4BrNOS
Numéro MDL MFCD08447020,MFCD22556198
Quantité 1 g
Sensibilité Light and moisture sensitive
Synonyme 5-bromobenzo d oxazole-2-thiol, 5-bromobenzoxazole-2-thiol, 5-bromobenzo d oxazole-2 3h-thione, 5-bromo-1,3-benzoxazole-2-thiol, acmc-20am5b, 5-bromo-2 3h-benzoxazolethione, 5-bromo-1,3-benzoxazole-2 3h-thione
Clé InChI YFFBNUPHVZYFQL-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=C2OC(=S)NC2=C1
Nom IUPAC 5-bromo-3H-1,3-benzoxazole-2-thione
Poids moléculaire (g/mol) 230.08
CID PubChem 10633197
Poids de la formule 230.08
Pourcentage de pureté 97%