Learn More
5-Bromo-DL-tryptophane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10482313
500 mg, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6548-09-0
Formule moléculaire C11H11BrN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 283.13
Numéro MDL MFCD00005648
Clé InChI KZDNJQUJBMDHJW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-dl-tryptophan, 2-amino-3-5-bromo-1h-indol-3-yl propanoic acid, 5-bromotryptophan, tryptophan, 5-bromo, 5-bromo-tryptophan, 2-amino-3-5-bromoindol-3-yl propanoic acid, acmc-20a9ck, 2-amino-3-5-bromo-1h-indol-3-yl-propionic acid, 5-bromo-dl-tryptophan, sr-2-amino-3-5-bromoindolyl propionic acid
CID PubChem 96735
Nom IUPAC acide 2-amino-3-(5-bromo-1H-indol-3-yl)propanoïque
SMILES NC(CC1=CNC2=CC=C(Br)C=C12)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-DL-tryptophan
Point de fusion 261.0°C to 267.0°C
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 mg
Poids de la formule 283.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • 5-Bromo-DL-tryptophan
Nom du produit
5-Bromo-DL-tryptophane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >