Learn More
5-bromo-4-méthyl-2-phényl-1,3-oxazole, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-3629708
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 10526294
Marque: Thermo Scientific Maybridge CC18110DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 21354-98-3
Formule moléculaire C10H8BrNO
Poids moléculaire (g/mol) 238.08
Numéro MDL MFCD11109319
Clé InChI QHQQHNFHCQSTBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-4-methyl-2-phenyloxazole, 4-methyl-2-phenyl-5-bromooxazole, oxazole,5-bromo-4-methyl-2-phenyl, 5-bromo-4-methyl-1,3-oxazol-2-yl benzene
CID PubChem 15328586
Nom IUPAC 5-bromo-4-méthyl-2-phényl-1,3-oxazole
SMILES CC1=C(Br)OC(=N1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 238.08
Pourcentage de pureté 95%