Learn More
5-Bromo-2-méthoxypyridine-3-carboxaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11454460
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Le 5-bromo-2-méthoxypyridine-3-carboxaldéhyde est utilisé comme bloc de construction synthétique. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’humidité. Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103058-87-3
Formule moléculaire C7H6BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 216.03
Numéro MDL MFCD05663521
Clé InChI VRNOWEKCASDTFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-methoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 5-bromo-2-methoxynicotinaldehyde, 5-bromo-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxypyridin-3-carboxaldehyde, 5-bromo-2-methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, pubchem9207, abbypharma ap-10-5904, 3-pyridinecarboxaldehyde,5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde 1g
CID PubChem 1516403
Nom IUPAC 5-bromo-2-méthoxypyridine-3-carbalaldéhyde
SMILES COC1=NC=C(Br)C=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde
Quantité 1 g
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 216.04
Pourcentage de pureté 99%