Learn More
5-bromo-2’-désoxyuridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7029760
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
59-14-3
C9H11BrN2O5
307.10
MFCD00006529
WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
5-bromo-2'-deoxyuridine, broxuridine, bromodeoxyuridine, brdu, 5-bromodeoxyuridine, 5-brdu, budr, 5-bromouracil deoxyriboside, bromouracil deoxyriboside, 5-bromodesoxyuridine
6035
CHEBI:472552
5-bromo-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
59-14-3
C9H11BrN2O5
307.10
MFCD00006529
WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
5-bromo-2'-deoxyuridine, broxuridine, bromodeoxyuridine, brdu, 5-bromodeoxyuridine, 5-brdu, budr, 5-bromouracil deoxyriboside, bromouracil deoxyriboside, 5-bromodesoxyuridine
6035
CHEBI:472552
5-bromo-1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2,4-dione
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(Br)C(=O)NC1=O
5-Bromo-2'-deoxyuridine (BrdU) is a thymidine analog used to label DNA. It is incorporated into newly synthesized DNA in place of thymidine during the S phase of the cell cycle. Cells that were actively proliferating can then be detected by denaturing the DNA and allowing specific antibodies to target the BrdU incorporation. Consequently 5-BrdU is used to study cell signaling and other processes that induce cell proliferation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 5-bromo-2′-désoxyuridine (BrdU) est un analogue de la thymidine utilisé pour marquer l’ADN. Elle est incorporée à l’ADN nouvellement synthétisé à la place de la thymidine pendant la phase S du cycle cellulaire. Les cellules qui prolifèrent activement peuvent alors être détectées en dénaturant l’ADN et en permettant à des anticorps spécifiques de cibler l’incorporation de BrdU. Par conséquent, la 5-BrdU est utilisée pour étudier la signalisation cellulaire et autres procédés qui induisent la prolifération cellulaire.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2'-deoxyuridine
Point de fusion ∽190°C (decomposition)
Quantité 250 mg
Beilstein 30395
Merck Index 14,1452
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Rotation optique +31° (c=1 in 0.1N HCl)
Poids de la formule 307.1
Pourcentage de pureté 99%