Learn More
5-bromo-2’-désoxycytidine, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-Bromo-2'-deoxycytidine monohydrate |
Couleur | Blanc |
Quantité | 500 mg |
Poids de la formule | 306.1 (Anhydrous) |
Forme physique | Poudre |