Learn More
5-bromo-1-pentène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
5-Bromo-1-pentene is widely utilized in the stereoselective synthesis of 7alpha-(3-carboxypropyl) estradiol. It plays an important role as starting material in the synthesis of a variety of compounds including DL-histrionicotoxin and benzophenone containing fatty acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-bromo-1-pentène sert largement à la synthèse stéréosélective de l’œstradiol 7alpha-(3-carboxypropyle). Il joue un rôle important comme matériau de départ dans la synthèse de divers composés, dont la DL-histrionicotoxine et la benzophénone contenant des acides gras.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles.
Le 5-bromo-1-pentène sert largement à la synthèse stéréosélective de l’œstradiol 7alpha-(3-carboxypropyle). Il joue un rôle important comme matériau de départ dans la synthèse de divers composés, dont la DL-histrionicotoxine et la benzophénone contenant des acides gras.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-Bromo-1-pentene |
Densité | 1.259 |
Point d’ébullition | 126°C to 127°C |
Point d’éclair | 30°C (86°F) |
Formule linéaire | Br(CH2)3CH=CH2 |
Indice de réfraction | 1.4639 |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN1993 |
Beilstein | 506077 |
Informations sur la solubilité | Immiscible with water. |