Learn More
5-bromo-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10225504
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Identifiants chimiques
CAS 37566-39-5
Formule moléculaire C2H2BrN3S
Poids moléculaire (g/mol) 180.02
Numéro MDL MFCD00464325
Clé InChI GLYQQFBHCFPEEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-5-bromo-1,3,4-thiadiazole, 5-bromo-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine, 2-amino-5-bromo-1,3,4 thiadiazole, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-bromo, 5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-amine, 5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, 5-bromo-1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, bromothiadiazolamine, pubchem20972, ksc496o1t
CID PubChem 3650883
Nom IUPAC 5-bromo-1,3,4-thiadiazol-2-amine
SMILES NC1=NN=C(Br)S1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-1, 3, 4-thiadiazol-2-ylamine
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 180.03
Pourcentage de pureté 97%