Learn More
Acide 5-aminosalicylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
53.57€ - 194.97€
Identifiants chimiques
CAS | 89-57-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H7NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 153.137 |
Numéro MDL | MFCD00007877 |
Clé InChI | KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-aminosalicylic acid, mesalazine, mesalamine, pentasa, claversal, asacol, canasa, salofalk, rowasa, 5-asa |
CID PubChem | 4075 |
ChEBI | CHEBI:6775 |
Nom IUPAC | Acide 5-amino-2-hydroxybenzoïque |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1N)C(=O)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11466846
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23970.22 |
100 g |
53.57€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11476846
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23970.36 |
500 g |
194.97€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
5-Aminosalicylic acid is used in the preparation of gastrointestinal anti-inflammatory agents. It is a metabolite of sulfasalazine. It acts as a drug involved in the treatment of Crohn’s disease and ulcerative colitis. Further, it is used to make dyes and light-sensitive papers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
SolubilitéSoluble dans le diméthylsulfoxyde.
Remarques
Sensible à l’humidité, à l’air et à la lumière. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les chlorures d’acide, les anhydrides d’acide et les chloroformiates.
Identifiants chimiques
89-57-6 | |
153.137 | |
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N | |
4075 | |
Acide 5-amino-2-hydroxybenzoïque |
C7H7NO3 | |
MFCD00007877 | |
5-aminosalicylic acid, mesalazine, mesalamine, pentasa, claversal, asacol, canasa, salofalk, rowasa, 5-asa | |
CHEBI:6775 | |
C1=CC(=C(C=C1N)C(=O)O)O |
Spécification
5-Aminosalicylic acid | |
∼280°C (decomposition) | |
MFCD00007877 | |
14,5904 | |
Soluble in dimethyl sulfoxide. | |
C1=CC(=C(C=C1N)C(=O)O)O | |
153.137 | |
CHEBI:6775 | |
95% |
89-57-6 | |
C7H7NO3 | |
2090421 | |
5-aminosalicylic acid, mesalazine, mesalamine, pentasa, claversal, asacol, canasa, salofalk, rowasa, 5-asa | |
KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N | |
Acide 5-amino-2-hydroxybenzoïque | |
4075 | |
153.14 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P272-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P333+P313-P362-P501c
H315-H317-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 201-919-1
missing translation for 'rtecsNumber' : VO1400000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only