Learn More
5-amino-3-(4-méthylphényl)pyrazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11996211
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 78597-54-3
Formule moléculaire C10H11N3
Poids moléculaire (g/mol) 173.22
Clé InChI GVPFRVKDBZWRCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-p-tolyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-4-methylphenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-p-tolyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-3-4-methylphenyl pyrazole, 3-amino-5-4-methylphenyl-1h-pyrazole, 3-amino-5-p-tolylpyrazole, 5-4-methylphenyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-p-tolyl-1h-pyrazol-5-amine, 1h-pyrazol-3-amine, 5-4-methylphenyl, 5-4-methylphenyl-2h-pyrazol-3-amine
CID PubChem 736768
Nom IUPAC 5-(4-méthylphényl)-1H-pyrazol-3-amine
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-3-(4-methylphenyl)pyrazole
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 152.3°C to 153.3°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 173.22
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Amino-3-(4-methylphenyl)pyrazole, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.