Learn More
5-Amino-1H-tétrazole monohydrate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11416936
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
5-Aminotetrazole monohydrate is a useful reagent in condensation reactions to form pyrimidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le monohydrate de 5-aminotétrazole est un réactif utile pour les réactions de condensation afin de former des pyrimidines.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’éthanol (1,36 %).
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts, des acides forts, des chlorures acides et des anhydrides acides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15454-54-3
Formule moléculaire CH5N5O
Poids moléculaire (g/mol) 103.085
Numéro MDL MFCD00149327
Clé InChI JVSMPWHQUPKRNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-tetrazol-5-amine hydrate, 5-amino-1h-tetrazole monohydrate, 5-aminotetrazole monohydrate, 5-amino-1h-tetrazole hydrate, 5-aminotetrazole hydrate, 1h-1,2,3,4-tetrazol-5-amine hydrate, 2h-1,2,3,4-tetrazol-5-amine hydrate, tetrazol-5-amine, 5-aminotetrazole.h2o, 5-aminotetrazole h2o
CID PubChem 12211273
Nom IUPAC 2H-tétrazol-5-amine ; hydrate
SMILES C1(=NNN=N1)N.O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Amino-1H-tetrazole monohydrate
Point de fusion ∼203°C (decomposition)
pH 3.7
Quantité 25 g
Numéro UN UN1325
Beilstein 108872
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol (1.36%).
Poids de la formule 103.08 (85.06 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Amino-1H-tetrazole monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: 2H-Tetrazol-5-amine,hydrate