Learn More
5-acétyl-2-méthoxypyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11916391
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 213193-32-9
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.17
Clé InChI RYOQZXOVBJIUSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-acetyl-2-methoxypyridine, 1-6-methoxypyridin-3-yl ethanone, 1-6-methoxypyridin-3-yl ethan-1-one, 1-6-methoxy-3-pyridyl ethanone, ethanone, 1-6-methoxy-3-pyridinyl, 3-acetyl-6-methoxypyridine, 1-6-methoxy-3-pyridinyl ethanone, pubchem16770, acmc-209fj4, 2-methoxy-5-acetylpyridine
CID PubChem 10534837
Nom IUPAC 1-(6-méthoxypyridine-3-yl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CN=C(C=C1)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Acetyl-2-methoxypyridine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 53.0°C to 54.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 151.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Acetyl-2-methoxypyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.